抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, rabbit, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RIC8B(55188)
詳細
Synembryn-B(UniProt:Q80XE1、別名:Ric-8Bタンパク質、コリンエステラーゼ阻害剤耐性8B)は、マウスRic8b(別名:BC051080)遺伝子(Gene ID:237422)によってコードされています。Ric-8AおよびRic-8Bは、Gαヌクレオチドのない遷移状態を安定化することによって、すべてのGαサブユニットクラスのヌクレオチド交換を刺激します。Ric-8AはGαi/q/13に作用し、Ric-8BはGαs/olfに作用します。グアニンヌクレオチド交換因子(GEF)としての機能に加えて、Ricタンパク質は分子シャペロンとしても働き、新生Gαサブユニットの翻訳後の折りたたみに直接関与し、Gタンパク質の生合成と膜結合を促進します。Ric-8をノックダウンさせるとGαの定常状態が減少し、Ric-8タンパク質の過剰発現は細胞のGαレベルを増加させます。Ric-8A–またはRic-8B–欠損ES細胞では、新たに産生されたGαサブユニットの内部膜との最初の結合に欠陥があり、その結果、ターンオーバー速度が野生型細胞の約10倍速くなります。
特異性
すべてのマウスおよびヒトのスプライシングアイソフォーム(UniProt:Q80XE1およびQ9NVN3)との反応が予想されます。
免疫原
マウスRic-8B/Synembryn-Bに相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗Ric-8B/Synembryn-B抗体は、Ric-8B/Synembryn-Bの検出において、ウェスタンブロッティングおよび免疫沈降での使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:野生型(WT)マウスおよびRic-8A−/−マウス由来のマウス胚性幹(mES)細胞(mESC)ではRic-8Bタンパク質が検出されましたが、Ric-8B−/−マウス由来のmESCでは検出されませんでした(Gabay, M., et al. (2011).Sci Signal.4(200):ra79)。
ウェスタンブロッティング:ウサギ網状赤血球ライセート(RRL)中の内因性Ric-8Bタンパク質およびリコンビナントマウスRic-8Bタンパク質が検出されました(Chan, P., et al. (2013).Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799)。
免疫沈降:ウサギ網状赤血球ライセート(RRL)中の内因性Ric-8Bタンパク質を免疫沈降させました(Chan, P., et al. (2013).Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799)。
ウェスタンブロッティング:ウサギ網状赤血球ライセート(RRL)中の内因性Ric-8Bタンパク質およびリコンビナントマウスRic-8Bタンパク質が検出されました(Chan, P., et al. (2013).Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799)。
免疫沈降:ウサギ網状赤血球ライセート(RRL)中の内因性Ric-8Bタンパク質を免疫沈降させました(Chan, P., et al. (2013).Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799)。
品質
ヒトJurkat細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのJurkat細胞ライセート中のRic-8B/Synembryn-Bを検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのJurkat細胞ライセート中のRic-8B/Synembryn-Bを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約63 kDa一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS1614:
試験成績書(COA)
Molecular chaperoning function of Ric-8 is to fold nascent heterotrimeric G protein ? subunits.
Chan, P; Thomas, CJ; Sprang, SR; Tall, GG
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Meital Gabay et al.
Science signaling, 4(200), ra79-ra79 (2011-11-25)
Ric-8A (resistance to inhibitors of cholinesterase 8A) and Ric-8B are guanine nucleotide exchange factors that enhance different heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein (G protein) signaling pathways by unknown mechanisms. Because transgenic disruption of Ric-8A or Ric-8B in mice caused early embryonic