安全性情報
ABN428
Sigma-Aldrich
抗Fezf2抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Fez family zinc finger protein 2, Forebrain embryonic zinc finger-like protein 2, Zinc finger protein 312, Zinc finger protein Fez-like
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FEZF2(55079)
詳細
Fezf2は転写抑制因子タンパク質です。Fezf2は、皮質脊髄運動ニューロンやその他の大脳下投射ニューロンの特定に必須です。また、FeZf2は、脳内で発達する皮質下投射と軸索束形成の、層および皮質下に特異的なパターンの形成にも関与します。さらに、Fezf2は5層巨大層錐体ニューロンの樹状突起および突起棘の発達を制御します。従って、Fezf2が関与する生物学的過程には、ニューロンのパターン形成、分化、神経発生、軸索誘導、線維束性攣縮、大脳皮質発達、前後パターン形成、樹状突起発達、および運動器官の挙動が含まれます。 また、近年では、新皮質投射ニューロン、星状膠細胞、および乏突起膠細胞の多能性前駆細胞マーカーとしても特定されています。
免疫原
エピトープ:エングレイルドホモロジー1抑制因子ドメイン
ヒトFezf2のエングレイルドホモロジー1抑制因子ドメインに相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗Fezf2抗体は、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色(パラフィン)を用いたFezf2の検出がバリデーションされています。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用し、ラット脊髄組織のFezf2が検出できます。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
マウスE13-14脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、10 µgのマウスE13-14脳組織ライセートでFezf2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約50 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN428:
試験成績書(COA)