Merck
すべての画像(10)
Key Documents
ZMS1019
Sigma-Aldrich
抗Olig2抗体 クローン211F1.1 ZooMAb® マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Oligo2, bHLHb1, bHLHe19, オリゴデンドロサイト転写因子2, クラスB 塩基性ヘリックス・ループ・ヘリックス・タンパク質1, クラスE 塩基性ヘリックス・ループ・ヘリックス・タンパク質19, プロテインキナーゼC結合タンパク質2, プロテインキナーゼC結合タンパク質RACK17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
211F1.1, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 32.38 kDa
observed mol wt ~37 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLIG2(10215)
mouse ... Olig2(50913)
rat ... Olig2(304103)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン211F1.1は、オリゴデンドロサイト転写因子2(Olig2)を特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
リコンビナント・ヒト・オリゴデンドロサイト転写因子2(Olig2)
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ラット脳組織抽出物中のOlig2を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト大脳皮質切片中のOlig2を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、オリゴデンドロサイト前駆細胞のOlig2を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Olig2クローン211F1.1 ZooMAb(カタログ番号:ZMS1019)は、オリゴデンドロサイト転写因子2を検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
オリゴデンドロサイト転写因子2(UniProt: Q13516;Oligo2、クラスB塩基性ヘリックス・ループ・ヘリックスタンパク質1、bHLHb1、クラスE塩基性ヘリックス・ループ・ヘリックスタンパク質19、bHLHe19、タンパク質キナーゼC結合タンパク質2、タンパク質キナーゼC結合タンパク質RACK17、Olig2としても知られる)は、ヒトのOLIG2(BHLHB1、BHLHE19、PRKCBP2、RACK17としても知られる)遺伝子(Gene ID: 10215)によってコードされています。Olig2は、塩基性ヘリックス・ループ・ヘリックス(bHLH)転写因子であり、脊髄におけるオリゴデンドロサイトおよび運動ニューロンの分化、ならびに後脳における体性運動ニューロンの発生に必須です。オリゴデンドロサイトで発現し、オリゴデンドログリオーマではより強い発現が報告されています。ZNF488とともに機能してオリゴデンドロサイトの分化を促進し、OLIG1と協調して胚の神経管のpMNドメインを形成します。OLIG2が関与する染色体異常は、ある種のT細胞性急性リンパ性白血病(T-ALL)を引き起こすことが報告されています。OLIG2の発現は、発生の過程において、ソニックヘッジホッグと線維芽細胞増殖因子によって誘導されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25μLで溶解後、0.3mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more about ZooMAb® recombinant monoclonal antibody technology and how it can provide greater specificity and improved consistency in your immunoassay applications.