Merck
ABN1023
Sigma-Aldrich
抗LILRB2抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2, LIR-2, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 2, CD85 antigen-like family member D, Immunoglobulin-like transcript 4, ILT-4, Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 10, MIR-10, CD85d,
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LILRB2(10288)
詳細
Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2(UniProt Q8N423、別名:CD85 antigen-like family member D、CD85d、Ig-like transcript 4、ILT-4、Leukocyte immunoglobulin-like receptor 2、LIR-2、MIR-10、Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 10)は、ヒトLILRB2(別名:CD85D、ILT4、LIR2、MIR10)遺伝子(Entrez Gene ID 10288)によってコードされています。CD85dは、白血球免疫グロブリン様(LIR)受容体ファミリーのBクラスに属しており、そのメンバーは、2つまたは4つの細胞外免疫グロブリンドメイン、膜貫通ドメイン、および2つから4つの細胞質免疫受容体チロシンベース阻害もチーフ(ITIM)を有しています。Cd85dは、免疫細胞上で発現され、抗原提示細胞上でクラスI MHC分子(HLA-A、HLA-B、HLA-C)に結合することで免疫応答を負に制御します。
特異性
既知の4つのヒトCD85dアイソフォームすべてと反応します。
免疫原
エピトープ:細胞外ドメイン
ヒトLILRB2の細胞外ドメインに相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト卵巣がん腫瘍細胞、マウス大脳皮質、ヒト脳がん腫瘍細胞、マウス海馬、非ホジキンリンパ腫細胞においてLILRB2を検出できます。
抗LILRB2抗体は、LILRB2に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色に使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生シグナル伝達
品質
ヒトJurkat細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのJurkat細胞ライセートにおいてLILRB2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約64/120 kDa。4つのアイソフォームの分子量算出値は、約52~65 kDaであり、グリコシル化の結果、約110 kDaより上の見かけの分子量を持つバンドがブロットで多く見られます。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1023:
試験成績書(COA)