Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
ABE1363
Sigma-Aldrich
抗アセチルヒストンH2A.Z(Lys 5, 7, 11)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Histone H2A.Z, H2A/z
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys5,Lys7,Lys11)
遺伝子情報
human ... H2AFZ(3015)
詳細
H2A.Z、別名H2AFZは、酵母からヒトまで高度に保存されているヒストンH2Aのバリアントです。他のヒストンバリアントと同様、H2A.Zは独自の遺伝子にコードされているため、特殊な機能を持つ少し異なったタイプのH2Aとなっています。H2A.Zは、ヌクレオソーム内でヒストン八量体を安定化させることによってクロマチンの凝縮に関与しています。また、容易に転写されるクロマチンのオープンドメインの形成を介して遺伝子発現を促進します。H2A.Zは、ゲノム全体にわたって非ランダムに分布し、主にペリセントリックヘテロクロマチンを標的としますが、不活性X染色体と核小体には存在しません。H2A.Zは、真正クロマチンと通性ヘテロクロマチンの両方に結合します。DNAメチル化は、H2A.Zを排除することによってクロマチン構造に影響を及ぼし、遺伝子サイレンシングに影響を与えることができます。また、H2A.Zは遺伝子をDNAメチル化から保護します。このように、H2A.Zはヘテロクロマチンのサイレンシングを調節する役割を果たし、転写調節に関与しています。
特異性
ヒト、マウス、広範囲が予想されます。
免疫原
ヒトアセチルヒストンH2A.Z(Lys 5, 7, 11)のN末端近傍に相当するKLHコンジュゲート直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗アセチルヒストンH2A.Z(Lys 5, 7, 11)抗体は、アセチルヒストンH2A.Z(Lys 5, 7, 11)の検出において、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色、クロマチン免疫沈降 (ChIP)、ChIP-seq、ドットブロット、およびELISAでの使用が検証されています。
クロマチン免疫沈降: 代表的なロットは、HeLa細胞由来のクロマチンを用いてアセチルヒストンH2A.Z(Lys 5, 7, 11)を免疫沈降させました。
ドットブロット:0.05 ug/mLで使用、H2A.ZペプチドのアセチルヒストンH2A.Z(Lys 5, 7, 11)を検出できます。
クロマチン免疫沈降 (Seq.): 代表的なロットは、K562細胞由来のクロマチンを用いてアセチルヒストンH2A.Z(Lys 5, 7, 11)を免疫沈降させました。
免疫細胞染色:代表的なロットは、HeLa細胞のアセチルヒストンH2A.Z(Lys 5, 7, 11)を検出しました。
品質
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgの酪酸ナトリウムで処理したHeLa酸抽出物中のアセチルヒストンH2A.Z(Lys 5, 7, 11)を検出できます。
ターゲットの説明
約16 kDa、実測
物理的形状
PBS、0.05%アジ化ナトリウム、および0.05% ProClin300を含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABE1363:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tara Procida et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-16)
Histone variants differ in amino acid sequence, expression timing and genomic localization sites from canonical histones and convey unique functions to eukaryotic cells. Their tightly controlled spatial and temporal deposition into specific chromatin regions is accomplished by dedicated chaperone and/or