ABE1032
Anti-ERp57 Antibody
serum, from rabbit
別名:
Protein disulfide-isomerase A3, 58 kDa glucose-regulated protein, 58 kDa microsomal protein, p58, Disulfide isomerase ER-60, Endoplasmic reticulum resident protein 57, ER protein 57, ERp57, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ER protein 60, ERp60
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, rat, mouse
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDIA3(2923)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected ERp57 in NPA, WRO, ARO and NCI cell lysates (Prof. F. Altieri, University of Rome, La Sapienza).
品質
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected ERp57 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
その他情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABE1032:
試験成績書(COA)