安全性情報
09-162
Sigma-Aldrich
Anti-Wnt3A Antibody
Upstate®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WNT3A(89780)
詳細
Wntファミリーには、細胞の発達、運命の決定、器官形成および腫瘍発生に関与するリガンドが含まれます。Wntシグナル伝達に関する情報は、ショウジョウバエのwingless(wg)シグナル伝達の遺伝子解析から推測されてきました。Wntシグナル伝達カスケードは、Wntがその受容体であるFrizzled(Fz)膜貫通受容体ファミリーのメンバーや、リポタンパク質受容体関連タンパク質5および6(LRP-5/6)と相互作用することにより、細胞膜で開始されます。この相互作用によってシグナルは細胞内部へと伝わり、そこでDisheveled(dsh)が細胞膜に運ばれて、リン酸化/活性化されます。DshはGSK3キナーゼ活性の不活化を促進するため、β-カテニンのリン酸化を防いで、ユビキチン化とそれに続くプロテオソーム分解を避けて蓄積させます。安定型β-カテニンは細胞質に蓄積し、そこでリンパ球増強因子/T細胞因子(LEF/TCF)と相互作用して核に移行します。その結果、発生やがんに重要な役割を果たすと考えられているTCF応答遺伝子が活性化します。この経路の負の調節因子には、アクシンやがん抑制因子のAPCが含まれる可能性があります。
特異性
Wnt3Aを認識します。
免疫原
エピトープ:中心領域
ヒト、マウス、ラットWnt3Aの中心領域に対するKLH結合合成ペプチド
アプリケーション
抗Wnt3A抗体はWnt3Aに対する抗体で、WB、IH(p)で使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
ラット脳ライセートのイムノブロッティングで日常的に評価されています。
ターゲットの説明
約40 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
アフィニティー精製ウサギポリクローナル抗体、PBSバッファー溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
09-162:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruoxi Liao et al.
Nephrology (Carlton, Vic.), 25(3), 264-272 (2019-11-12)
Vascular calcification (VC) is a common complication in chronic kidney disease (CKD) and has been shown to be associated with increased cardiovascular events and mortality. This study was to explore the role of Wnt-signaling pathway in CKD VC, and the
WNT3A gene expression is associated with isolated Hirschsprung disease polymorphism and disease status.
Chen, D; Mi, J; Liu, X; Zhang, J; Wang, W; Gao, H
International Journal of Clinical and Experimental Pathology null
A low-protein diet supplemented with ketoacids plays a more protective role against oxidative stress of rat kidney tissue with 5/6 nephrectomy than a low-protein diet alone.
Xiang Gao,Jianxiang Wu,Zheyi Dong,Can Hua,Huimin Hu,Changlin Mei
The British Journal of Nutrition null
Xin Wang et al.
Neural regeneration research, 11(12), 2004-2011 (2017-02-16)
Electroacupuncture at Dazhui (GV14) and Mingmen (GV4) on the Governor Vessel has been shown to exhibit curative effects on spinal cord injury; however, the underlying mechanism remains poorly understood. In this study, we established rat models of spinal cord injury
Katarzyna Modzelewska et al.
Development (Cambridge, England), 147(14) (2020-06-27)
Long-term survival of an animal species depends on development being robust to environmental variations and climate changes. We used C. elegans to study how mechanisms that sense environmental changes trigger adaptive responses that ensure animals develop properly. In water, the