04-820
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, clone 60C, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 60C, from rabbit
別名:
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, oestrogen receptor, steroid hormone receptor
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
60C, monoclonal
化学種の反応性
rat, pig, mouse, human, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
4-10 μL of a previous lot of this clone immunoprecipitated Estrogen Receptor α from 1 mg of MCF-7 RIPA lysate.
品質
Western Blot Analysis:
This lot detected ERα at a 1:2,000 dilution in MCF-7 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
04-820-25UL:
04-820:
試験成績書(COA)