安全性情報
05-667
Sigma-Aldrich
抗リン酸化CREB(Ser133)抗体、クローン10E9
clone 10E9, Upstate®, from mouse
別名:
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10E9, monoclonal
交差性
canine, rat, mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer133)
遺伝子情報
human ... CREB1(1385)
詳細
サイクリックAMP応答配列結合タンパク質1(UniProt:P16220、別名CREB-1、cAMP-応答配列結合タンパク質1)は、ヒトにおいてCREB1遺伝子(Gene ID:1385)によりコードされています。CREBは、リン酸化依存性転写因子であり、DNA cAMP応答配列(CRE; TGACGTCA)にダイマーとして結合したときに転写を刺激します。多数の最初期遺伝子の活性化に不可欠です。また、神経細胞の生存、分化、増殖、神経突起伸長を促進するうえでも重要な役割を果たしています。転写活性化はTORCコアクチベーターによって増強されることが報告されています。 CREBには4つの主要な機能ドメインがあります。C末端塩基性/ロイシンジッパードメイン(bZIP、aa 269-327)、N末端のキナーゼ誘導ドメイン(KID、aa 87-146)、および2つのグルタミンリッチドメイン(Q1、Q2)です。Q1およびQ2ドメインは、cAMPシグナル伝達の非存在下でトランス活性化機能を示し、KIDおよびbZIPと相乗的に作用して、cAMPに反応してCREBに完全な活性を付与します。CREBはプロテインキナーゼAによってセリン133でリン酸化されます。これによってコアクチベーターCREB結合タンパク質(CBP)およびp300の動員が促進され、CREB依存性遺伝子の転写を増加させます。CREBはまた、MAPKシグナル伝達の活性化に反応して、細胞内の分裂促進因子およびストレス活性化キナーゼ1/2(MASK1/2)によってもセリン133上でリン酸化されます。CREBのリン酸化は、cAMPに反応して細胞の遺伝子発現を誘導するためには十分ですが、分裂促進因子およびストレスシグナルに反応したCREBによる標的遺伝子の活性化には、さらなるプロモーター結合因子が必要です。このことは、さまざまなタイプの入力を識別するCREB経路の成分が存在することを示しています。(参考:Wang, H., et al. (2018). Front. Mol. Neurosci. 11; 255; Naqvi, S., et al. (2014) Biochem. J. 458(3); 469-479; Mayr, B., and Montiminy, M. (2001). Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2(8); 599-609)。
特異性
Mr 46 kDaのリン酸化CREBを認識します。それぞれリン酸化CREMおよびATF-1に相当すると考えられる、p30およびp38タンパク質も認識する可能性があります。これらの2種類のタンパク質は、リン酸化CREB免疫化ペプチドと重要な相同性を示すためです。
免疫原
ヒトCREBのアミノ酸125-135に相当する、KLH-コンジュゲート、合成ペプチド(REILSRRP(pS)YR)。 免疫化する配列はラットとマウスで同一です。 クローン10E9。
アプリケーション
ELISA:独立したラボは、0.05 μg/mLで使用することを推奨しています。
抗リン酸化CREB(Ser133)抗体、クローン10E9は、リン酸化CREB(Ser133)を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、活性型転写因子CREBとも呼ばれ、WB、ELISAで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
転写因子
品質
フォルスコリンで処理したラットPC12細胞由来の全細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング: 0.5-2 μg/mLで使用、フォルスコリンで処理したHepG2およびPC12細胞由来の全細胞ライセート中のリン酸化CREBを検出できます。
ターゲットの説明
46 kDa
物理的形状
1 mLのPBS、0.09%アジ化ナトリウム、PEG、およびスクロースから凍結乾燥した、血清フリー細胞培地上清由来の、精製マウスモノクローナル IgG1κ 凍結乾燥。
チオフィリック吸着およびサイズ排除クロマトグラフィー
フォーマット:精製
保管および安定性
凍結乾燥品:-20ºCで受領日から1年間安定です。
再水和品:2~8ºCで3か月安定です。
溶液は分注して凍結保存し、凍結融解を繰り返さないでください。
アナリシスノート
コントロール
フォルスコリンで処理したPC12細胞ライセート
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-667:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David V C Brito et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(6), 1197-1210 (2019-12-13)
Age-related memory loss is observed across multiple mammalian species and preferentially affects hippocampus-dependent memory. Memory impairments are characterized by accelerated decay of spatial memories. Nevertheless, the molecular mechanisms underlying these deficits are still largely unknown. Here, we investigated the expression
Yi-Cheng Chang et al.
EMBO molecular medicine, 5(8), 1165-1179 (2013-07-06)
Elevated oxidative stress is closely associated with obesity. Emerging evidence shows that instead of being a consequence of obesity, oxidative stress may also contribute to fat formation. Nonselenocysteine-containing phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase (NPGPx) is a conserved oxidative stress sensor/transducer and
Laura R Pearce et al.
The Biochemical journal, 431(2), 245-255 (2010-08-14)
S6K1 (p70 ribosomal S6 kinase 1) is activated by insulin and growth factors via the PI3K (phosphoinositide 3-kinase) and mTOR (mammalian target of rapamycin) signalling pathways. S6K1 regulates numerous processes, such as protein synthesis, growth, proliferation and longevity, and its
F Spiga et al.
Journal of neuroendocrinology, 23(2), 136-142 (2010-11-19)
The availability of active steroidogenic acute regulatory protein (StAR) and side-chain cleavage cytochrome P450 (P450scc) are rate-limiting steps for steroidogenesis. Transcription of StAR and P450scc genes depends on cyclic AMP-response element-binding protein (CREB) phosphorylation and CREB co-activator, transducer of regulated
Caodu Buren et al.
Journal of neurophysiology, 116(2), 380-390 (2016-04-29)
Corticostriatal cocultures are utilized to recapitulate the cortex-striatum connection in vitro as a convenient model to investigate the development, function, and regulation of synapses formed between cortical and striatal neurons. However, optimization of this dissociated neuronal system to more closely