化学種の反応性
mouse, rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Capzb(338052)
dog ... Capzb(478209)
human ... CAPZB(832)
mouse ... Capzb(12345)
rat ... Capzb(298584)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞構造
細胞骨格
品質
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、HeLa細胞ライセート10 µg中のFアクチンキャッピングタンパク質サブユニットβを検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa細胞ライセート
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB6017:
試験成績書(COA)