由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLU(1191)
特異性
免疫原
アプリケーション
代謝
脂質代謝及びエネルギー調節
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue: 1:50-1:200
Immunoprecipitation
ELISA: 1:5,000-1:10,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AB825:
試験成績書(COA)