主要文書
AB5603-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Sox2 Antibody, Alexa Fluor 647 Conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
結合体
ALEXA FLUOR 555
品質水準
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rabbit, human, mouse
濃度
(Please refer to lot specific datasheet.)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
UniProtアクセッション番号
詳細
KLH-conjugated linear peptide corresponding to a C-terminal region sequence of human Sox2.
アプリケーション
Epitope: C-terminal region.
品質
Evaluated by Immunocytochemistry in mouse ESCs.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sox2 in mouse ESCs.
物性
~39 kDa observed.
物理的形状
Purified rabbit polyclonal antibody conjugate in PBS with 15 mg/mL BSA and 0.1 % sodium azide.
保管および安定性
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies