安全性情報
AB3542
Sigma-Aldrich
抗モノカルボン酸トランスポーター2抗体
serum, Chemicon®
別名:
MCT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC16A7(9194)
特異性
ラットモノカルボン酸トランスポーター2(MCT2)を認識します。免疫原は、他のMCTとの顕著な配列相同性を示しません。
免疫原の配列は、マウスでは93%、ハムスターでは66%保存されています。その他の種との反応性は確認していません。
免疫原
ラットMCT2のC末端近傍の15のアミノ酸からなるペプチド(Jackson et al. 1997; Dao et al. 1998; Koehler-Stec et al. 1998; Price et al. 1998; Halestrap & Price 1999)
アプリケーション
ウェスタンブロッティング
ELISA:希釈倍率1:10,000~1:100,000で使用、1ウェルあたり50~100 ngのコントロールペプチド(カタログ番号:AG219)を用いました。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗モノカルボン酸トランスポーター2抗体は、モノカルボン酸トランスポーターに対する抗体で、ELISA、WBで使用できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
イオンチャンネル & トランスポーター
関連事項
先発品:AB3542P
物理的形状
ウサギ血清 液体
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20°Cで最長6か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB3542:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Y Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 273(44), 28959-28965 (1998-10-24)
The transport of pyruvate and lactate across cellular membranes is an essential process in mammalian cells and is mediated by the H+/monocarboxylate transporters (MCTs). We have molecularly cloned and characterized a novel human monocarboxylate transporter, MCT2. The cDNA is 1,907
Estrogen Receptor Involvement in Noradrenergic Regulation of Ventromedial Hypothalamic Nucleus Glucoregulatory Neurotransmitter and Stimulus-Specific Glycogen Phosphorylase Enzyme Isoform Expression.
A S M H Mahmood et al.
ASN neuro, 12, 1759091420910933-1759091420910933 (2020-04-03)
Emmanuel Cruz et al.
Glia, 70(11), 2207-2231 (2022-08-03)
The consumption of glucose in the brain peaks during late childhood; yet, whether and how glucose metabolism is differentially regulated in the brain during childhood compared to adulthood remains to be understood. In particular, it remains to be determined how
Estrogen Receptor Involvement in Noradrenergic Regulation of Ventromedial Hypothalamic Nucleus Glucoregulatory Neurotransmitter and Stimulus-Specific Glycogen Phosphorylase Enzyme Isoform Expression.
A S M H Mahmood et al.
ASN neuro, 12, 1759091420910933-1759091420910933 (2020-04-03)
Thomas Philips et al.
Cell reports, 34(2), 108610-108610 (2021-01-14)
Oligodendrocytes (OLs) are important for myelination and shuttling energy metabolites lactate and pyruvate toward axons through their expression of monocarboxylate transporter 1 (MCT1). Recent studies suggest that loss of OL MCT1 causes axonal degeneration. However, it is unknown how widespread