安全性情報
AB3538P
Sigma-Aldrich
Anti-Monocarboxylate Transporter 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
MCT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ELISA
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
74
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC16A1(6566)
特異性
ヒト・モノカルボン酸トランスポーター1(MCT1)を認識します。免疫原は、MCT2-8との顕著な配列相同性を示しません。
免疫原
ヒトMCT1のC-末端近傍の15アミノ酸ペプチド配列 (Gerhart et al. 1997; Knott et al. 1999; Takanaga et al. 1995; Carpenter et al. 1996; Koehler-Stec et al. 1998; Yoon et al. 1999; Halestrap & Price 1999)。
アプリケーション
このAnti-Monocarboxylate Transporter 1 Antibodyは、Monocarboxylate Transporter 1の検出を目的とするELISA, WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1~5 μg/mL、ECLを使用。
ELISA:1:10,000~1:100,000、1ウェルあたり50~100 ngのコントロールペプチドを使用。
最適ワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
イオンチャンネル & トランスポーター
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。 0.1% BSAを含有するPBS中の液体。
保管および安定性
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から最大6か月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3538P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Expression of monocarboxylate transporter MCT1 by brain endothelium and glia in adult and suckling rats.
Gerhart, D Z, et al.
The American Journal of Physiology, 273, E207-E213 (1997)
Distribution of monocarboxylate transporters MCT1-MCT8 in rat tissues and human skeletal muscle.
Arend Bonen, Miriam Heynen, Hideo Hatta
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = Physiologie appliquee, Nutrition et metabolisme null
S-Nitrosation of monocarboxylate transporter 1: inhibition of pyruvate-fueled respiration and proliferation of breast cancer cells.
Diers, AR; Broniowska, KA; Chang, CF; Hill, RB; Hogg, N
Free radical biology & medicine null
Vera Miranda-Gonçalves et al.
Oncotarget, 7(29), 46335-46353 (2016-06-23)
Glioblastomas (GBM) present a high cellular heterogeneity with conspicuous necrotic regions associated with hypoxia, which is related to tumor aggressiveness. GBM tumors exhibit high glycolytic metabolism with increased lactate production that is extruded to the tumor microenvironment through monocarboxylate transporters
Cellular assessment of muscle in COPD: case studies of two males.
HJ Green, E Bombardier, ME Burnett, S Iqbal, KA Webb, J Ouyang
International Journal of General Medicine null