AB3503-I
Anti-PDX-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Pancreas/duodenum homeobox protein 1, PDX-1, Glucose-sensitive factor, GSF, Insulin promoter factor 1, IPF-1, Insulin upstream factor 1, IUF-1, Islet/duodenum homeobox-1, IDX-1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDX1(3651)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected PDX-1 in mouse pancreatic beta cell tissue lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB3503-I:
試験成績書(COA)