精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GJA5(2702)
詳細
Mouse Connexin 40は、358個のアミノ酸からなるギャップ結合タンパク質で、分子量は約40 kDaであると予測されています。肺、心臓、および皮膚で顕著に発現しています(以下のレビューを参照:Kumar & Giula 1996; White, 1995; Evans, 1994; Beyer , 1990; Henneman, 1992; Traub, 1994; Goliger & Paul 1994)。1つのギャップ結合は、対を形成する複数の膜貫通チャネルが密に詰まったクラスターであるconnexon(コネクソン)で構成されており、このconnexosを通して低分子量の材料は1つの細胞から近隣細胞へと拡散します。connexonは、connexinの6量体です。
特異性
Mouse Connexin 40と反応します。
他の動物種との反応性は確認されていません。
免疫原
抗コネキシン40は、マウスC×40 (2)のC末端細胞質ドメイン内の19アミノ酸ペプチド配列に対して作製されます。ペプチド配列は、ヒトおよびラットのCx40(100%)、ニワトリCx42(77%)、ヒトCx50(87%)、ラットCx50(81%)、およびヒツジCx49(87%)において保存されています。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、マウス心臓組織切片において心筋上皮細胞間のギャップ結合と関連するConnexin 40免疫反応性を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1000で使用、ヒト(HEK293、HeLa、HepG2、HUVEC、Jurkat)およびマウス(C2C12、HIN/3T3)の細胞ライセートにおいてConnexin 40 を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:000で使用、ヒト、マウス、ラットの心臓組織ホモジネートおよびマウス脳組織ホモジネートにおいてConnexin 40を検出できます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1000で使用、ヒト(HEK293、HeLa、HepG2、HUVEC、Jurkat)およびマウス(C2C12、HIN/3T3)の細胞ライセートにおいてConnexin 40 を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:000で使用、ヒト、マウス、ラットの心臓組織ホモジネートおよびマウス脳組織ホモジネートにおいてConnexin 40を検出できます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗コネキシン40 抗体は、Cx40に対する抗体で、IHC & WBに使用できます。
品質
Jurkatライセートにおいてウェスタンブロットにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1000で使用、10 μgのJurkatライセートでConnexin 40を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1000で使用、10 μgのJurkatライセートでConnexin 40を検出できます。
ターゲットの説明
40 kDa
物理的形状
精製ウサギポリクローナル抗体、15 mM NaCl、0.05% sodium azide含有0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH7.4)に溶解。
アナリシスノート
コントロール
胎盤ライセート。
胎盤ライセート。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1726:
試験成績書(COA)
Volker J Schmidt et al.
PloS one, 8(11), e78782-e78782 (2013-11-16)
Gap junctions are involved in vascular growth and their expression pattern is modulated in response to hemodynamic conditions. They are clusters of intercellular channels formed by connexins (Cx) of which four subtypes are expressed in the cardiovascular system, namely Cx37
Connexin expression and conducted vasodilation along arteriolar endothelium in mouse skeletal muscle.
Looft-Wilson, Robin C, et al.
Journal of Applied Physiology, 97, 1152-1158 (2004)
Independence of connexin expression and vasomotor conduction from sympathetic innervation in hamster feed arteries.
Robin C Looft-Wilson, Sara J Haug, P Darrell Neufer, Steven S Segal
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994) (1994)
Markus Boettcher et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 57(4), 802-808 (2011-03-02)
The endothelium-derived hyperpolarizing factor (EDHF) contributes critically to the regulation of vascular tone. Its dependency on direct signaling through myoendothelial gap junctions composed of connexins (Cx) is controversially discussed. We studied the impact of Cx40 in EDHF-type dilations in vivo
Reciprocal changes in endothelium-derived hyperpolarizing factor- and nitric oxide-system in the mesenteric artery of adult female rats following ovariectomy
Nawate, S. et al.
British Journal of Pharmacology, 144(2), 178-189 (2005)