製品名
モノクロナール抗コネクシン-43 マウス宿主抗体, clone CXN-6, ascites fluid
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CXN-6, monoclonal
分子量
antigen 43 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
rat, hamster, bovine, mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:8,000-1:16.000 using mouse whole brain extract
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GJA1(2697) , GJA1P1(2698)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- fluorescent immunostaining
- western blotting
- immunocytochemistry
- preparation of immuno-affinity columns
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
C8093-.2ML:
C8093-BULK:
C8093-VAR:
資料
Carcinogenesis and Epigenetics