由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPOX(5498)
特異性
オレキシンA
免疫原
ヒトオレキシンAのN末端に由来する合成ペプチド。
アプリケーション
ELISA:サンドイッチELISAでコーティング抗体として使用する場合は1:200-1:1,000、検出抗体として使用する場合は1:2,000-1:5,000。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗オレキシンA抗体はオレキシンAの濃度を検出します。ELISAでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
CNSによる代謝制御
サーカディアンリズム・睡眠
CNSによる代謝制御
サーカディアンリズム・睡眠
物理的形状
0.02%アジ化ナトリウムを含むPBS中の液体。
免疫アフィニティ精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB15690:
試験成績書(COA)
F Liu et al.
Neuroscience, 189, 146-155 (2011-05-31)
Orexins, composed of orexin A and orexin B, are identified as endogenous ligands of two orphan G-protein-coupled receptors: orexin 1 and orexin 2 receptors (OX1R and OX2R). Orexins are implicated in regulating wake/sleep states, feeding behaviors, etc. Using reverse transcription-polymerase