AB10545
Anti-TIGAR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
chromosome 12 open reading frame 5, TP53-induced glycolysis and apoptosis regulator, transactivated by NS3TP2 protein, probable fructose-2,6-bisphosphatase TIGAR
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TIGAR(57103)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TIGAR in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB10545:
試験成績書(COA)