安全性情報
8.57006
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 for DNA Synthesis
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
別名:
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
メーカー/製品名
Novabiochem®
転移温度
flash point 10.0 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
詳細
60% (v/v) Lutidine in ACN, Novabiochem®
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F
引火点(℃)
10.0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体