主要文書
8.54193
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
Novabiochem®
別名:
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester, L-Pyroglutamatic acid pentachlorophenyl ester, Pentachlorophenyl pyroglutamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6Cl5NO3
CAS番号:
分子量:
377.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
249-360-2
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
185-190 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Clc1c(c(c(c(c1Cl)Cl)OC(=O)[C@H]2NC(=O)CC2)Cl)Cl
InChI
1S/C11H6Cl5NO3/c12-5-6(13)8(15)10(9(16)7(5)14)20-11(19)3-1-2-4(18)17-3/h3H,1-2H2,(H,17,18)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZKGMBAZWQLUSMW-VKHMYHEASA-N
詳細
Useful derivative for introduction of Pyr without risk of formation Pyr oligomers.
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): 19.0 - 22.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3