蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
750 °F
有効性
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸発残留物質
≤1.0 mg/L
透過率
220 nm, ≥50%
260 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
調製ノート
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm): ≥ 50 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 98 %
Filtred by 0.2µm filter
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類