Merck
1.05008
SAFC
2-プロパノール
suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
医薬品製造
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-661-7
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
2-Propanol is used for preparative chromatography.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類