主要文書
8.16019
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Proline
for synthesis
別名:
(S)-(-)-Proline, Pro
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
205-702-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
溶解性
1500 g/L
密度
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -86.0 - -84.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1