Merck
8.51083
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
Novabiochem®
別名:
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H127NO32
分子量:
1422.68
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Pegylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
詳細
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers.
関連事項
Replaces: 01-63-0151
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 1420.8 - 1422.8
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2