Merck
8.51041
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms)
Novabiochem®
別名:
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms), Boc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H39NO10
CAS番号:
分子量:
453.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
oil
反応適合性
reaction type: Pegylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
InChI Key
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
詳細
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
アプリケーション
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-13-4, molar mass 453.53 g/mol.
関連事項
Replaces: 01-63-0207
アナリシスノート
Color (visual): colorless to slight yellow to yellow-brown
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 452.2 - 454.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3