安全性情報
8.45501
Sigma-Aldrich
Thiourea
for photovoltaic
別名:
Thiourea, Thiocarbamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH4N2S
CAS番号:
分子量:
76.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-543-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
440 °C (Dust)
有効性
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
溶解性
137 g/L
密度
1.405 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
640 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay: ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Appearance of solution (50 g/l; water): clear to nearly clear and colourless
Appearance (visual): white to off white crystalin powder
Melting point: 174 - 178 °C
Al (Aluminium): ≤ 5 ppm
As (Arsenic): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sb (Antimony): ≤ 5 ppm
Sn (Tin): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Sensitivity to bismuth: passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3