Key Documents
8.51080
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-thiourea
Novabiochem®
別名:
Bis-Boc-thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N2O4S
CAS番号:
分子量:
276.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Novabiochem®
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H20N2O4S/c1-10(2,3)16-8(14)12-7(18)13-9(15)17-11(4,5)6/h1-6H3,(H2,12,13,14,15,18)
InChI Key
CSOJECDGWHHWRS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reagent for the guanidation of amines.
関連事項
Replaces: 01-63-0135
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany