Merck
8.45103
Sigma-Aldrich
2-メチルテトラヒドロフラン
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) Msynthplus
別名:
2-MeTHF, テトラヒドロ-2-メチルフラン, テトラヒドロシルバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
102448
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-507-4
蒸気圧
136 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
270 °C
有効性
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.2-5.7 % (v/v)
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
転移温度
flash point -11 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.855
Water (K. F.): ≤ 0.01 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichlorethane: not measurable
Benzene: not measurable
Carbon tetrachloride: not measurable
1,2-Dichlorethane: not measurable
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT).
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
-10.0 °C - closed cup