主要文書
8.43546
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate
for synthesis
別名:
Methyl palmitate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H34O2
CAS番号:
分子量:
270.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-966-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
bp
148 °C/3 hPa
mp
30 °C
転移温度
flash point 113 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 31 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup