アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
bp
206 °C/1013 hPa
mp
16-18 °C
転移温度
flash point 107 °C
密度
0.962 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1
InChI Key
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(℃)
104 °C - closed cup