主要文書
8.41745
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
別名:
2,5-Dihydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O4
CAS番号:
分子量:
154.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
207-718-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
202-206 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI Key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis. CAS 490-79-9, molar mass 154.12 g/mol.
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3