Key Documents
8.41271
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
for synthesis
別名:
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3Cl3O
CAS番号:
分子量:
209.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
powder
mp
75-76 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
InChI Key
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3