主要文書
8.41188
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium borohydride
for synthesis
別名:
Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetra-n-butylammonium-tetrahydridoborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H40BN
CAS番号:
分子量:
257.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
251-658-2
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: reductant
mp
124-129 °C
転移温度
flash point 140 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI Key
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react. 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3