Key Documents
8.41036
Sigma-Aldrich
Decane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
別名:
Decane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-decanesulphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H21NaO3S
CAS番号:
分子量:
244.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
236-525-9
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
>300 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3