Key Documents
8.41813
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
別名:
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H33NaO3S
CAS番号:
分子量:
328.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
239-100-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
mp
265.3 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (ex Na): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3