安全性情報
8.40106
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-methylaniline
for synthesis
別名:
N-Benzyl-N-methylaniline, Benzylmethylphenyl amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15N
CAS番号:
分子量:
197.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
210-375-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
450 °C (DIN 51794)
有効性
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
311 °C/1013 hPa
mp
8 °C
転移温度
flash point 152 °C
溶解性
0.009 g/L
密度
1.046 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(Cc2ccccc2)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H15N/c1-15(14-10-6-3-7-11-14)12-13-8-4-2-5-9-13/h2-11H,12H2,1H3
InChI Key
LXZGVFCKZRHKMU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.046
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体