アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCN(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C14H23N/c1-3-5-12-15(13-6-4-2)14-10-8-7-9-11-14/h7-11H,3-6,12-13H2,1-2H3
InChI Key
FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体