Merck
8.22339
Sigma-Aldrich
Phosphoryl chloride
for synthesis
別名:
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
233-046-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
36 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (argenometric)
形状
liquid
有効性
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
105.3 °C/1013 hPa
mp
1-2 °C
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI Key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Phosphoryl chloride is a strong Lewis acid that can be used as:
  • A phosphorylating agent for the selective phosphorylation of alcohols, amines, and thiols.
  • A dehydrating agent for alcohols, amides, and cyanohydrins.
  • A reagent to synthesize Vilsmeier reagent for Vilsmeier-Haack formylation reactions.
  • A chlorinating agent for the chlorination of heterocyclic compounds.
  • A reagent to prepare dihydroisoquinolines and isoquinolines by cyclization of N-β-phenylethyl amides via Bischler-Napieralski reaction.
アナリシスノート
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.673 - 1.677Identity (IR)passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物