主要文書
8.22069
Sigma-Aldrich
Methylhydroxyethylcellulose
for synthesis
別名:
Methylhydroxyethylcellulose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
>360 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
密度
1.28-1.30 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Activeassay: ≥ 92.0 %
Loss on drying: lot specific result
Assay (NaCl): lot specific result
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1