安全性情報
8.21958
Sigma-Aldrich
Propyl benzoate
for synthesis
別名:
Propyl benzoate, Benzoic acid propyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
219-020-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.181 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
bp
231 °C/1013 hPa
mp
-52 °C
転移温度
flash point >100 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI Key
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.023 - 1.025
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体