Merck
89217
Supelco
安息香酸プロピル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI Key
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
89217-VAR:
89217-BULK:
89217-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)