主要文書
8.21903
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzoic acid
for synthesis
別名:
4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-803-3
蒸気圧
0.02 hPa ( 70 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
570 °C
有効性
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
179-181 °C
転移温度
flash point 181 °C
溶解性
0.3 g/L
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 179 °C
Melting range (upper value): ≤ 182 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
357.8 °F
引火点(℃)
181 °C