Merck
172693
Sigma-Aldrich
4-メチル安息香酸エチル
99%
別名:
エチル p-トルイル酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
1863756
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチル 4-メチルベンゾエートはエチル 4-(ブロモメチル)ベンゾエートの合成に使用されました
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
172693-VAR:
172693-BULK:
172693-250ML:
172693-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Highly efficient and selective electrophilic and free radical catalytic bromination reactions of simple aromatic compounds in the presence of reusable zeolites.
Smith K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 16, 2745-2752 (2000)