安全性情報
8.21898
Sigma-Aldrich
Tetraoctyltin
for synthesis
別名:
Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7]4Sn
CAS番号:
分子量:
571.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
222-733-7
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
有効性
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
268 °C/13 hPa
転移温度
flash point 180 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
InChI Key
JTGNPNLBCGBCMP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (on Sn): ≥ 20.0 %
Assay (on Cl): ≤ 2.5 %
Identity (IR): passes test
Other Sn compounds: about 15%
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
356.0 °F
引火点(℃)
180 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体