安全性情報
8.08278
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyltin
for synthesis
別名:
Tetra-n-butyltin, Tetrabutylstannane, Tin tetrabutyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4Sn
CAS番号:
分子量:
347.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
215-960-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.0014 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
有効性
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
140 °C/10 hPa
mp
-97 °C
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
0.008 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.057
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
111 - 115 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体