安全性情報
8.21667
Sigma-Aldrich
Trichloroethylsilane
for synthesis
別名:
Trichloroethylsilane, Ethyltrichlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5Cl3Si
CAS番号:
分子量:
163.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
204-072-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
36 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
385 °C
有効性
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.68 % (v/v)
bp
98 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
転移温度
flash point 14 °C
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChI Key
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体