安全性情報
8.08255
Sigma-Aldrich
Trichloromethylsilane
for synthesis
別名:
Trichloromethylsilane, Methyltrichlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3Cl3Si
CAS番号:
分子量:
149.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
200-902-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
189 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
>500 °C
expl. lim.
5.5-10.4 % (v/v)
mp
-90 °C
転移温度
flash point -1 °C
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](Cl)(Cl)(Cl)C
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI Key
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.275
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体