主要文書
8.20890
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
for synthesis
別名:
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
EC Index Number:
214-108-2
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
≥99.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
mp
68-71 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-13-8-6-11/h1-8H,9H2
InChI Key
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 72 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3