安全性情報
8.20746
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
for synthesis
別名:
Potassium methylate, Potassium methoxide, Potassium methanolate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3KO
CAS番号:
分子量:
70.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
212-736-1
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
自己発火温度
30-50 °C
pH
12.8 (20 °C, 7 g/L in H2O)
かさ密度
750 kg/m3
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI Key
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Free KOH: ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体